Få mere at vide
2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11483148
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483148 5 g 5g
11473148 1 g 1g
11493148 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18904.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105728-90-3 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske
produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Air Sensitive, opbevares væk fra luft. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105728-90-3
Molekylær formel C8H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
MDL nummer MFCD00070795
InChI nøgle DKIQXHIAEMGZGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-fluoro-m-anisaldehyde, 2-fluoro-5-methoxy-benzaldehyde, 2-fluoro-5-methoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-methoxy, pubchem2634, 4-fluoro-3-formylanisole, acmc-2098hi, ksc490m2b, 2-fluoro-5-methyloxy benzaldehyde, 2-fluoro-5-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 2734872
IUPAC navn 2-fluor-5-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde
Tæthed 1.237
Kogepunkt 80°C (0.9 mmHg)
Flammepunkt 107°C (224°F)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 5 g
Beilstein 4379088
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 154.14
Procent renhed 97%