Få mere at vide
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile, 97%
Artikelnummer. 11316559
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316559 1 g 1g
11326559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11316559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26172.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 351003-36-6 | C7H3FIN | 247.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 351003-36-6
Molekylær formel C7H3FIN
Molekylvægt (g/mol) 247.01
MDL nummer MFCD03094225
InChI nøgle BIZHQRAAZMDWNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-iodobenzonitirile, 2-fluoro-5-iodo-benzonitrile, 2-fluoro-5-iodobenzonitirle, benzonitrile, 2-fluoro-5-iodo, 2-fluoro-5-iodobenzenecarbonitrile, pubchem4779, ksc493m3h, 2-fluoro-5-iodobenzonitrile
PubChem CID 2778928
IUPAC navn 2-fluoro-5-iodobenzonitrile
SMIL FC1=C(C=C(I)C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-iodobenzonitrile
Smeltepunkt 68°C to 72°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 247.01
Procent renhed 97%