Få mere at vide
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11386559
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386559 5 g 5g
11376559 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26175.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124700-41-0 | C7H4FIO2 | 266.01 g/mol
2-Fluoro-5-iodbenzoesyre er et af precursor-molekylerne, der blev vist at generere ETD-reagenser via ESI efterfulgt af CID. Udgangsmateriale i syntesen af 3,6-disubstitueret 2-pyridincarboxamid (GK-aktivatorer).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Fluoro-5-iodbenzoesyre er et af precursor-molekylerne, der blev vist at generere ETD-reagenser via ESI efterfulgt af CID. Udgangsmateriale i syntesen af 3,6-disubstitueret 2-pyridincarboxamid (GK-aktivatorer).
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124700-41-0
Molekylær formel C7H4FIO2
Molekylvægt (g/mol) 266.01
MDL nummer MFCD03094517
InChI nøgle QNNJHBNTHVHALE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-fluoro-5-iodo, 2-fluoro-5-iodobenzoicacid, 2-fluoro-5-iodo-benzoic acid, pubchem1385, acmc-1c24w, ksc174o6d, rarechem al bo 1479, buttpark 122\01-06, 5-iodo-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro-5-iodobenzoic acid
PubChem CID 2778925
IUPAC navn 2-fluor-5-iodbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Smeltepunkt 162°C to 165°C
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 266.01
Procent renhed 97%