Få mere at vide
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10193334 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10193334 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10193334 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399990010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
CAS 146137-76-0
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 45°C to 48°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H4FIO
Lineær formel FC6H3(I)CHO
MDL nummer MFCD03093999
Mængde 1 g
Synonym 2-fluoro-5-iodo-benzaldehyde, pubchem4222, acmc-1bypb, c7h4flo, 6-fluoro-3-iodobenzaldehyde, 2-fluoranyl-5-iodanyl-benzaldehyde, 2-fluoro-5-iodobenzaldehyde
InChI nøgle BIRCCQCPGMMGPJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=C(C=O)C=C(I)C=C1
IUPAC navn 2-fluoro-5-iodobenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 250.01
PubChem CID 16217058
Formel vægt 250.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystals and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.