Få mere at vide
2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde, 97+%
Artikelnummer. 15484707
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484707 25 g 25g
15464707 1 g 1g
15474707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15484707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32033.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 146137-76-0 | C7H4FIO | 250.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146137-76-0
Molekylær formel C7H4FIO
Molekylvægt (g/mol) 250.01
MDL nummer MFCD03093999
InChI nøgle BIRCCQCPGMMGPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-iodo-benzaldehyde, pubchem4222, acmc-1bypb, c7h4flo, 6-fluoro-3-iodobenzaldehyde, 2-fluoranyl-5-iodanyl-benzaldehyde, 2-fluoro-5-iodobenzaldehyde
PubChem CID 16217058
IUPAC navn 2-fluor-5-iodbenzaldehyd
SMIL FC1=C(C=O)C=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Smeltepunkt 42°C to 46°C
Mængde 25 g
Følsomhed Air and light sensitive
Formel vægt 250.01
Procent renhed ≥97%