Få mere at vide
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester, 95%
Artikelnummer. 11966101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11966101 1 g 1g
11956101 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445030010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1112208-82-8 | C13H16BFO3 | 250.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1112208-82-8
Molekylær formel C13H16BFO3
Molekylvægt (g/mol) 250.08
MDL nummer MFCD11867877
InChI nøgle WHYMLQVABFAGEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 2-fluoro-5-formylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-fluoro-5-formylphenyl boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-formylbenzeneboronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-4-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 46738018
IUPAC navn 4-fluor-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyd
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=CC(C=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 32°C to 37°C
Kogepunkt 105°C to 113°C (0.1 mmHg)
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 250.08
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.