Få mere at vide
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile, 99%
Artikelnummer. 10684735 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10684735 5 g 5g
10490924 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10684735 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397940050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 218301-22-5 | C8H4FNO | 149.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 218301-22-5
Molekylær formel C8H4FNO
Molekylvægt (g/mol) 149.12
MDL nummer MFCD01863558
InChI nøgle MOFRJTLODZILCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyano-4-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-3-cyanobenzaldehyde, 2-fluoro-5-formyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-5-formyl, 2-fluoro-5-formylbenzenecarbonitrile, 2-fluor-5-formylbenzonitrile, 10014 2-fluoro-5-formyl benzonitrile, pubchem2252, acmc-1cfa9, fluoro-5-formylbenzonitrile
PubChem CID 2769582
IUPAC navn 2-fluor-5-formylbenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=O)C#N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
Smeltepunkt 80°C to 84°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H3(CN)CHO
Mængde 5 g
Formel vægt 149.12
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.