Få mere at vide
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11466020
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466020 5 g 5g
11456020 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466020 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26573.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
Used in the field of nanoparticles. Used in laboratory as reagent.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 209991-64-0
Molekylær formel C9H6F4O2
Molekylvægt (g/mol) 222.14
MDL nummer MFCD00061186
InChI nøgle LUIOBGWYVHPKRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyphenylacetic acid, 2-2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem2710, pubchem8433, 2-fluoro-4-trifluoromethyphenylaceticacid, acmc-1cisp
PubChem CID 3863567
IUPAC navn 2-[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
SMIL OC(=O)CC1=C(F)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smeltepunkt 78°C to 81°C
Mængde 5 g
Formel vægt 222.14
Procent renhed 97%