Få mere at vide
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11480757
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480757 5 g 5g
11470757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23172.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 239087-07-1
Molekylær formel C8H5BrF4
Molekylvægt (g/mol) 257.026
MDL nummer MFCD00061173
InChI nøgle MQUCRCQNRDHRPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-2-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-fluoro-4-trifluoromethylbenzyl bromide, acmc-1ch3e, 4-bromomethyl-3-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzylbromide, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzyl bromide, benzene,1-bromomethyl-2-fluoro-4-trifluoromethyl, a-bromo-2-fluoro-4-trifluoromethyl toluene;a-bromo-2-fluoro-4-trifluoromethyl toluene
PubChem CID 2737570
IUPAC navn 1-(bromomethyl)-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)CBr
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Smeltepunkt 28°C to 30°C
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 257.03
Procent renhed 97%