Få mere at vide
2-fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10431294 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10431294 5 g Glasflaske 5g
10255114 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431294 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397820050
Kemiske identifikatorer
CAS 126917-10-0
Molekylær formel C8H3ClF4O
Molekylvægt (g/mol) 226.56
MDL nummer MFCD00061155
InChI nøgle OOAHPLWBUUTFMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoyl chloride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-fluoro-4-trifluoromethyl, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-1-benzenecarbonyl chloride, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-toluoyl chloride, acmc-1c5cr, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzoylchloride, 4-trifluoromethyl-2-fluorobenzoyl chloride
PubChem CID 145580
IUPAC navn 2-fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.5000g/mL
Kogepunkt 188.0°C to 189.0°C
Flammepunkt 81°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H3(CF3)COCl
Brydningsindeks 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589nm)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.5
Formel vægt 226.56
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.