Få mere at vide
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11444477
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444477 1 g 1g
11454477 5 g 5g
11309629 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11444477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20485.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 146070-34-0 | C8H3F4N | 189.113 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146070-34-0
Molekylær formel C8H3F4N
Molekylvægt (g/mol) 189.113
MDL nummer MFCD00061279
InChI nøgle JLTYVTXTSOYXMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 3-fluoro-4-cyano-benzotrifluoride, 4-cyano-3-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-tolunitrile, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, .alpha.,.alpha.,.alpha.,2-tetrafluoro-p-tolunitrile, pubchem4798, intermediates-zcf02116
PubChem CID 518973
IUPAC navn 2-fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Tæthed 1.358
Kogepunkt 178°C to 180°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 1 g
FN nummer UN3276
Beilstein 8313354
Formel vægt 189.11
Procent renhed 98%