Få mere at vide
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11397496
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397496 25 g 25g
11377496 1 g 1g
11387496 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09571.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115029-24-8
Molekylær formel C8H4F4O2
Molekylvægt (g/mol) 208.112
MDL nummer MFCD00010322
InChI nøgle OCIYTBZXTFPSPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, acmc-20aidb, pubchem2079, ksc509c3f, rarechem al bo 0632, 4-carboxy-3-fluorobenzotrifluoride
PubChem CID 518003
IUPAC navn 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 166°C to 170°C
Mængde 25 g
Beilstein 8409774
Formel vægt 208.11
Procent renhed ≥98%