Få mere at vide
2-Fluor-4-(trifluoromethyl)benzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11492140
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492140 1 g 1g
11402150 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492140 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28788.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 503309-11-3 | C7H5BF4O2 | 207,919 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 503309-11-3
Molekylær formel C7H5BF4O2
Molekylvægt (g/mol) 207.919
MDL nummer MFCD03094995
InChI nøgle SSFSVKVWAURAAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl, pubchem1859, acmc-209klg, ksc269g4l, 4-borono-3-fluorobenzotrifluoride
PubChem CID 16414145
IUPAC navn [2-fluor-4-(trifluormethyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 113 °C til 115 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 207.92
Procent renhed 97%