Få mere at vide
2-Fluor-4-(trifluoromethyl)benzaldehyd, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Tæthed | 1.41 |
| Kogepunkt | 118 °C til 119 °C |
| Flammepunkt | 110° (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.45 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 7703632 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 192.11 |
| Procent renhed | 97% |