Få mere at vide
2-fluor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365189
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365189 1 g 1g
11375189 5 g 5g
11385189 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11365189 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18500.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89763-93-9 | C8H4F4O | 192.113 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89763-93-9
Molekylær formel C8H4F4O
Molekylvægt (g/mol) 192.113
MDL nummer MFCD00061310
InChI nøgle KFEHNXLFIGPWNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem4235, acmc-209r2s, ksc496e9p, attercop-chm at111109, a,a,a,2-tetrafluoro-p-tolualdehyde, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzaldehy, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzaldehyde, 2-fluoro4-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 522929
IUPAC navn 2-fluor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Tæthed 1.41
Kogepunkt 118°C to 119°C
Flammepunkt 110° (230°F)
Brydningsindeks 1.45
Mængde 1 g
Beilstein 7703632
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 192.11
Procent renhed 97%