Få mere at vide
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde, 95%
Artikelnummer. 15445997
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15445997 1 g 1g
15455997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33203.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1227628-83-2 | C8H4F4O2 | 208.112 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1227628-83-2
Molekylær formel C8H4F4O2
Molekylvægt (g/mol) 208.112
MDL nummer MFCD16652440
InChI nøgle DEACWPDDLIOZJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 53465593
IUPAC navn 2-fluor-4-(trifluormethoxy)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Brydningsindeks 1.4455
Mængde 1 g
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 208.11
Procent renhed 97%