Få mere at vide
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15418635
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15418635
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33769.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1240257-17-3
Molekylær formel C7H5BrF6S
Molekylvægt (g/mol) 315.07
MDL nummer MFCD16652507
InChI nøgle VZMCPUASCXQNFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-pentafluorosulfur benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-pentafluoro-??-sulfanyl benzene, 2-fluoro-4-pentafluorothio benzyl bromide
PubChem CID 66523502
SMIL FC1=C(CBr)C=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
IUPAC navn 1-(bromomethyl)-2-fluoro-4-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)benzene
Formel vægt 315.07
Procent renhed 97%