Få mere at vide
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline, 97%
Artikelnummer. 15497007
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497007 250 mg 250mg
15487007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15497007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34099.MD
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1240257-25-3 | C6H5F6NS | 237.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1240257-25-3
Molekylær formel C6H5F6NS
Molekylvægt (g/mol) 237.16
MDL nummer MFCD16652511
InChI nøgle VNFMUDAEGKTTOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-pentafluorosulfur aniline, 2-fluoro-4-pentafluorothio aniline, 2-fluoro-4-pentafluoro-??-sulfanyl aniline, 2-fluoro-4-pentafluoro-$l^ 6
PubChem CID 66523512
IUPAC navn 2-fluor-4-(pentafluor-$1^{6}-sulfanyl)anilin
SMIL NC1=C(F)C=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline
Mængde 250 mg
FN nummer UN2810
Formel vægt 237.16
Procent renhed 97%