Det finder sin anvendelse i syntesen af 2-fluor-4-nitrobenzoesyre og blev også brugt i en undersøgelse af akvatisk toksicitet mod Poecilia reticulata og Tetrahymena pyriformis.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse i syntesen af 2-fluor-4-nitrobenzoesyre og blev også brugt i en undersøgelse af akvatisk toksicitet mod Poecilia reticulata og Tetrahymena pyriformis.
Opløselighed Uopløseligt i vand. Opløselighed i methanol giver meget svag turbiditet.
Bemærkninger Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.