Få mere at vide
2-Fluoro-4-nitrotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10696782 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10696782 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10696782 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-nitrotoluene
Navn note 98%
CAS 1427-07-2
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Kogepunkt 65.0°C to 68.0°C (2.0mmHg)
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H6FNO2
Lineær formel CH3C6H3(NO2)F
MDL nummer MFCD00007199
Mængde 5g
Beilstein 05, III, 743
Synonym 2-fluoro-4-nitrotoluene, toluene, 2-fluoro-4-nitro, benzene, 2-fluoro-1-methyl-4-nitro, 3-fluoro-4-methylnitrobenzene, 1-methyl-2-fluoro-4-nitrobenzene, 2-fluoro-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem1592, 2-fluoro4-nitrotoluene, acmc-209cov, 2-fluor-4-nitro-toluol
InChI nøgle WIQISTBTOQNVCE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
IUPAC navn 2-fluoro-1-methyl-4-nitrobenzene
Molekylvægt (g/mol) 155.13
PubChem CID 74025
Formel vægt 155.13
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-4-nitrotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.