Få mere at vide
2-Fluoro-4-nitrobenzyl alcohol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436307
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436307 1 g 1g
15446307 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33494.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 660432-43-9
Molekylær formel C7H6FNO3
Molekylvægt (g/mol) 171.13
MDL nummer MFCD11110168
InChI nøgle XYGZVFTWIGGORD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitrophenyl methanol, 2-fluoro-4-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-fluoro-4-nitro, 2-fluoro-4-nitrobenzylalcohol, 2-fluoro-4-nitro-phenyl-methanol, 3-fluoro-4-hydroxymethyl nitrobenzene
PubChem CID 17981733
IUPAC navn (2-fluor-4-nitrophenyl)methanol
SMIL OCC1=C(F)C=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-nitrobenzyl alcohol
Smeltepunkt 103°C to 105°C
Farve Hvid til gul
Mængde 1 g
Formel vægt 171.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof