Få mere at vide
2-Fluor-4-nitrobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11399715
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399715 1 g 1g
11309725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399715 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19770.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 403-24-7 | C7H4FNO4 | 185,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403-24-7
Molekylær formel C7H4FNO4
Molekylvægt (g/mol) 185.11
MDL nummer MFCD00275565
InChI nøgle MMWFMFZFCKADEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-4-nitro-benzoic acid, 4-carboxy-3-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 2-fluoro-4-nitro, pubchem1310, acmc-1cts9, 2-fluoro4-nitrobenzoic acid, 2-fluor-4-nitro-benzoesaure
PubChem CID 302679
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 172 °C til 175 °C
Mængde 1 g
Beilstein 2582091
Formel vægt 185.11
Procent renhed 98%