Få mere at vide
2-fluor-4-nitrobenzoesyre, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10703683
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10703683 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10425532 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10298743 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10703683 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00808EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 403-24-7
Molekylær formel C7H4FNO4
Molekylvægt (g/mol) 185.11
InChI nøgle MMWFMFZFCKADEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-4-nitro-benzoic acid, 4-carboxy-3-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 2-fluoro-4-nitro, pubchem1310, acmc-1cts9, 2-fluoro4-nitrobenzoic acid, 2-fluor-4-nitro-benzoesaure
PubChem CID 302679
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 185.11
Procent renhed 95%