Få mere at vide
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11481410
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11481410 1 g 1g
11491410 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481410 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26440.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118745-63-4
Molekylær formel C8H8BrF
Molekylvægt (g/mol) 203.05
MDL nummer MFCD03094327
InChI nøgle SSDOQXRIONFILC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778475
IUPAC navn 1-(bromomethyl)-2-fluoro-4-methylbenzene
SMIL CC1=CC(F)=C(CBr)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide
Brydningsindeks 1.5465
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Synonym 2-fluoro-4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methylbenzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl-benzene, acmc-1c5r8, benzene,1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl, benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 203.06
Procent renhed 97%