Få mere at vide
2-Fluoro-4-methylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11451370
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451370 1 g 1g
11461370 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11451370 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26415.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
2-Fluoro-4-methylbenzonitrile is used in the synthesis of fluorobenzamidrazone thrombin inhibitors.
Solubility
Insoluble in water, soluble in chloroform, acetone and other organic solvents.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85070-67-3
Molekylær formel C8H6FN
Molekylvægt (g/mol) 135.14
MDL nummer MFCD03094311
InChI nøgle WCGNLBCJPBKXCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-3-fluorotoluene, 2-fluoro-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-fluoro-4-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-4-methyl, pubchem1555, 2-fluoro-p-tolunitrile, acmc-209q3w, ksc494e6d, 4-methyl-2-fluorobenzonitrile, pharmabridge p-1079
PubChem CID 2778443
IUPAC navn 2-fluoro-4-methylbenzonitrile
SMIL CC1=CC=C(C#N)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-methylbenzonitrile
Smeltepunkt 52°C to 53°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Insoluble in water,soluble in chloroform,acetone and other organic solvents.
Formel vægt 135.14
Procent renhed 97%