Få mere at vide
2-Fluoro-4-methylbenzoic acid, 97%
Artikelnummer. p-7029244
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11382619
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26688.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7697-23-6 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-23-6
Molekylær formel C8H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
MDL nummer MFCD03092906
InChI nøgle ALFWHEYHCZRVLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-methyl-benzoic acid, 2-fluoro-p-toluic acid, 2-fluoro-4-methylbenzoicacid, benzoic acid, 2-fluoro-4-methyl, pubchem1395, acmc-1bbau, 4-carboxy-3-fluorotoluene, ksc377a4r, rarechem al bo 2237, 2-fluoro-4-methyl benzoic acid
PubChem CID 2736145
IUPAC navn 2-fluor-4-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=C(C(O)=O)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 186°C to 189°C
Mængde 1 g
Formel vægt 154.14
Procent renhed 97%