Få mere at vide
2-fluor-4-methylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382499
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382499 1 g 1g
11392499 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382499 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26626.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 146137-80-6 | C8H7FO | 138.141 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146137-80-6
Molekylær formel C8H7FO
Molekylvægt (g/mol) 138.141
MDL nummer MFCD03094325
InChI nøgle MVDRIMBGRZBWPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-methyl-benzaldehyde, 2-fluoro-4-methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-methyl, 2-fluoro-p-tolualdehyde, pubchem1451, intermediates-zcf02120, acmc-1c24x, ksc494i0d, benzaldehyde, 2-fluoro-4-methyl-9ci
PubChem CID 2778471
IUPAC navn 2-fluor-4-methylbenzaldehyd
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Brydningsindeks 1.524
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 138.14
Procent renhed 97%