Få mere at vide
2-Fluor-4-methylanilin, 99%
Artikelnummer. 11477927
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477927 25 g 25g
11467927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11477927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16591.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 452-80-2 | C7H8FN | 125,15 g/mol
2-Fluoro-4-methylanilin anvendes til fremstilling af 6-chlor-5-fluorindol via Leimgruber-Batcho-reaktion. Det bruges også til fremstilling af en (S)-aminoalkohol, 2-amino-3-(2-fluor-4-methylphenyl)-propan-1-ol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Fluoro-4-methylanilin anvendes til fremstilling af 6-chlor-5-fluorindol via Leimgruber-Batcho reaktion. Det bruges også til fremstilling af en (S)-aminoalkohol, 2-amino-3-(2-fluor-4-methylphenyl)-propan-1-ol.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglet beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-80-2
Molekylær formel C7H8FN
Molekylvægt (g/mol) 125.15
MDL nummer MFCD00040975
InChI nøgle ZQEXBVHABAJPHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-methyaniline, 2-fluoro-p-toluidine, 4-amino-3-fluorotoluene, p-toluidine, 2-fluoro, benzenamine, 2-fluoro-4-methyl, 2-fluoro-4-methyl aniline, 2-fluoro-4-methyl-aniline, 2-fluoro-4-methyl-phenylamine, 2-fluoro-4-methylphenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-methyl-9ci
PubChem CID 67984
IUPAC navn 2-fluor-4-methylanilin
SMIL CC1=CC=C(N)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-methylaniline
Tæthed 1.108
Kogepunkt 70 °C til 71 °C (7 mmHg)
Flammepunkt 79 °C (174 °F)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2637578
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 125.15
Procent renhed 99%