Få mere at vide
2-Fluoro-4-methylaniline, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10776043 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10776043 1g; Glass bottle
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10776043 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 320040010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-methylaniline
Navn note 99%
CAS 452-80-2
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.1080g/mL
Kogepunkt 70.0°C to 71.0°C (7.0mmHg)
Flammepunkt 79°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H8FN
Lineær formel FC6H3(CH3)NH2
Brydningsindeks 1.5320 to 1.5340
MDL nummer MFCD00040975
Mængde 1g
Synonym 2-fluoro-4-methyaniline, 2-fluoro-p-toluidine, 4-amino-3-fluorotoluene, p-toluidine, 2-fluoro, benzenamine, 2-fluoro-4-methyl, 2-fluoro-4-methyl aniline, 2-fluoro-4-methyl-aniline, 2-fluoro-4-methyl-phenylamine, 2-fluoro-4-methylphenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-methyl-9ci
InChI nøgle ZQEXBVHABAJPHJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(N)C(F)=C1
IUPAC navn 2-fluoro-4-methylaniline
Molekylvægt (g/mol) 125.15
PubChem CID 67984
Formel vægt 125.16
Procent renhed 99%