Få mere at vide
2-Fluoro-4-methoxyphenylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 15433987
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433987 250 mg 250mg
15423987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15433987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30752.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 749934-29-0 | C9H8FNO | 165.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 749934-29-0
Molekylær formel C9H8FNO
Molekylvægt (g/mol) 165.17
MDL nummer MFCD09038467
InChI nøgle OKPZYRPNHFQVMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-2-fluorobenzyl cyanide, 2-2-fluoro-4-methoxyphenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-methoxyphenylacetonitrile, 2-fluoro-4-methoxybenzyl cyanide, 2-fluoro-4-methoxybenzeneacetonitrile, 2-fluoro-4-methoxyphenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-methoxy-phenyl-acetonitrile, 2-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanenitrile, 2-2-fluoranyl-4-methoxy-phenyl ethanenitrile, benzeneacetonitrile, 2-fluoro-4-methoxy-9ci
PubChem CID 26343860
IUPAC navn 2-(2-fluor-4-methoxyphenyl)acetonitril
SMIL COC1=CC(F)=C(CC#N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Brydningsindeks 1.5131
Mængde 250 mg
FN nummer UN3276
Formel vægt 165.17
Procent renhed 97%