Få mere at vide
2-Fluor-4-(methoxycarbonylmethyl)benzenboronsyre pinacolester, 96%
Artikelnummer. 15445236
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445236 250 mg 250mg
15435236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59738.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 1259022-70-2 | C15H20BFO4 | 294,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1259022-70-2
Molekylær formel C15H20BFO4
Molekylvægt (g/mol) 294.13
MDL nummer MFCD18427635
InChI nøgle ZFLOTGNTGSGUGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 2-fluoro-4-methoxycarbonylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, methyl 2-3-fluoro-4-4,4,5 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate
PubChem CID 59627674
IUPAC navn methyl-2-[3-fluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetat
SMIL COC(=O)CC1=CC(F)=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-(methoxycarbonylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 294.13
Procent renhed 96%