Få mere at vide
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone, 99%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 50.0°C to 54.0°C |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 80.0°C to 85.0°C (0.1 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.