Få mere at vide
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15127422 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15127422 5 g Glass bottle 5g
15147422 25 g Glass bottle 25g
15157422 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15127422 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 263540050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 74457-86-6
Molekylær formel C9H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 168.17
MDL nummer MFCD00042290
InChI nøgle PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-3-fluoroanisole, 1-acetyl-2-fluoro-4-methoxybenzene, 2'-fluor-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxy-acetophenone, ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl, zlchem 344
PubChem CID 592821
IUPAC navn 1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
SMIL COC1=CC=C(C(C)=O)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 50.0°C to 54.0°C
Farve Colorless
Kogepunkt 80.0°C to 85.0°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 168.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Viscous Solution
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.