Få mere at vide
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenon, 99%
Artikelnummer. 11482918
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482918 100 g 100g
11462918 5 g 5g
11472918 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16891.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 74457-86-6 | C9H9FO2 | 168,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74457-86-6
Molekylær formel C9H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 168.17
MDL nummer MFCD00042290
InChI nøgle PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-3-fluoroanisole, 1-acetyl-2-fluoro-4-methoxybenzene, 2'-fluor-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxy-acetophenone, ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl, zlchem 344
PubChem CID 592821
IUPAC navn 1-(2-fluor-4-methoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC=C(C(C)=O)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Smeltepunkt 50 °C til 53 °C
Kogepunkt 80 °C til 85 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 3539992
Formel vægt 168.17
Procent renhed 99%