Få mere at vide
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone, 99%
Artikelnummer. 11472918
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11472918
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16891.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 74457-86-6 | C9H9FO2 | 168.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74457-86-6
Molekylær formel C9H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 168.17
MDL nummer MFCD00042290
InChI nøgle PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-3-fluoroanisole, 1-acetyl-2-fluoro-4-methoxybenzene, 2'-fluor-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxy-acetophenone, ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl, zlchem 344
PubChem CID 592821
IUPAC navn 1-(2-fluor-4-methoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC=C(C(C)=O)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Smeltepunkt 50°C to 53°C
Kogepunkt 80°C to 85°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 3539992
Formel vægt 168.17
Procent renhed 99%