Få mere at vide
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. p-7054082
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15468568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61973.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 137553-42-5 | C7H3FIN | 247.011 g/mol
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137553-42-5
Molekylær formel C7H3FIN
Molekylvægt (g/mol) 247.011
MDL nummer MFCD03094172
InChI nøgle WHQVXHBSTRFRCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-cyano-1-iodobenzene, benzonitrile, 2-fluoro-4-iodo, 2-fluoro-4-iodobenzenecarbonitrile, pubchem4778, acmc-209xcp, intermediates-zcf02061, 4-iodo-2-fluorobenzonitrile, 2-fluoro-4-iodo-benzonitrile, ksc493i5t, benzonitrile,2-fluoro-4-iodo
PubChem CID 2774518
IUPAC navn 2-fluoro-4-iodobenzonitrile
SMIL C1=CC(=C(C=C1I)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Farve Red to Brown
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 247.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder