Få mere at vide
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 15458568
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458568 5 g 5g
15468568 250 mg 250mg
15448568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61973.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 137553-42-5 | C7H3FIN | 247.011 g/mol
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137553-42-5
Molekylær formel C7H3FIN
Molekylvægt (g/mol) 247.011
MDL nummer MFCD03094172
InChI nøgle WHQVXHBSTRFRCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-cyano-1-iodobenzene, benzonitrile, 2-fluoro-4-iodo, 2-fluoro-4-iodobenzenecarbonitrile, pubchem4778, acmc-209xcp, intermediates-zcf02061, 4-iodo-2-fluorobenzonitrile, 2-fluoro-4-iodo-benzonitrile, ksc493i5t, benzonitrile,2-fluoro-4-iodo
PubChem CID 2774518
IUPAC navn 2-fluor-4-iodbenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1I)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Farve Rød til Brun
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 247.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver