Få mere at vide
2-Fluoro-4-iodoaniline, 99%
Artikelnummer. 11490607
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490607 5 g 5g
11400617 25 g 25g
11410617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22450.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29632-74-4 | C6H5FIN | 237.016 g/mol
2-Fluoro-4-iodoanilin er meget udbredt i den farmaceutiske, kemiske og fødevareindustri som en grundlæggende byggesten til at skabe en række vigtige forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Fluoro-4-iodoanilin er meget
udbredt i den farmaceutiske, kemiske og fødevareindustri som en grundlæggende byggesten til at skabe en række vigtige forbindelser.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29632-74-4
Molekylær formel C6H5FIN
Molekylvægt (g/mol) 237.016
MDL nummer MFCD00011738
InChI nøgle CUMTUBVTKOYYOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-iodo-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-iodo, 2-fluoro-4-iodobenzenamine, 2-fluoro-4-iodo aniline, 2-fluoro-4-iodo-aniline, 2-fluoro-4-iodophenylamine, zlchem 543, pubchem1532, 2-fluoro4-iodoaniline, 2-fluoro-4-iodaniline
PubChem CID 185694
IUPAC navn 2-fluor-4-iodanilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1I)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-iodoaniline
Smeltepunkt 55°C to 57°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 2081100
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 237.02
Procent renhed 99%