Få mere at vide
2-Fluoro-4-iodoaniline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672345 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10672345 5 g Glasflaske 5g
10372823 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10672345 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 311930050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 29632-74-4
Molekylær formel C6H5FIN
Molekylvægt (g/mol) 237.01
MDL nummer MFCD00011738
InChI nøgle CUMTUBVTKOYYOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-iodo-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-iodo, 2-fluoro-4-iodobenzenamine, 2-fluoro-4-iodo aniline, 2-fluoro-4-iodo-aniline, 2-fluoro-4-iodophenylamine, zlchem 543, pubchem1532, 2-fluoro4-iodoaniline, 2-fluoro-4-iodaniline
PubChem CID 185694
IUPAC navn 2-fluor-4-iodanilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1I)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-iodoaniline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 51°C to 57°C
Farve Hvid til Brun
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H3(F)NH2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 237.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver