Få mere at vide
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11316649
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316649 100 mg 100mg
11326649 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26218.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 348-27-6 | C7H5FO2 | 140.113 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 348-27-6
Molekylær formel C7H5FO2
Molekylvægt (g/mol) 140.113
MDL nummer MFCD06797918
InChI nøgle ONRPXRPUBXXCCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-hydroxy, pubchem1442, acmc-1act5, ksc497m4n, #
PubChem CID 587246
IUPAC navn 2-fluor-4-hydroxybenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 168 °C til 170 °C
Mængde 100 mg
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 140.11
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.