Få mere at vide
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenon, 97%
Beskrivelse
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenon bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2 -′Fluoro-4′ -hydroxyacetophenon bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone |
| Smeltepunkt | 121 °C til 123 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 696642 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 154.14 |
| Procent renhed | 97% |