Få mere at vide
2'-fluor-4'-hydroxyacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478717
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478717 5 g 5g
11399619 1 g 1g
11488717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19884.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98619-07-9 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenon bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Fluoro-4′ -hydroxyacetophenon bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98619-07-9
Molekylær formel C8H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
MDL nummer MFCD00142713
InChI nøgle ZCZIRBNZMFUCOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoro-4'-hydroxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-hydroxy-2-fluoroacetophenone, 2-fluoro-4-hydroxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl-1-ethanone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, 1-2-fluoro-4-hydroxy-phenyl ethanone, ethanone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl, 4'-hydroxy-2'-fluoroacetophenone
PubChem CID 2724912
IUPAC navn 1-(2-fluor-4-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Smeltepunkt 121°C to 123°C
Mængde 5 g
Beilstein 696642
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 154.14
Procent renhed 97%