Få mere at vide
2'-fluor-4-biphenylmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457147
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457147 250 mg 250mg
15447147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34211.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 773872-57-4 | C13H11FO | 202.228 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 773872-57-4
Molekylær formel C13H11FO
Molekylvægt (g/mol) 202.228
MDL nummer MFCD05980834
InChI nøgle WABWIEVUZWQZLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-fluorophenyl phenyl methanol, 4-2-fluorophenyl benzyl alcohol, 2'-fluoro-4-biphenylmethanol, 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl methanol, 1,1'-biphenyl-4-methanol,2'-fluoro, 2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl methanol, 4-2-fluorophenyl-phenyl-methanol
PubChem CID 1392693
IUPAC navn [4-(2-fluorphenyl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=C(C=C2)CO)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Fluoro-4-biphenylmethanol
Smeltepunkt 57°C to 59°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 202.23
Procent renhed 97%