Få mere at vide
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438045
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438045 5 g 5g
15428045 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438045 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32292.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride, is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
It reacts with water.
Notes
Moisture&water Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017778-34-5
Molekylær formel C9H2ClF7O
Molekylvægt (g/mol) 294.553
MDL nummer MFCD09258670
InChI nøgle RBJVFNYOFYHETI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4,6-bis trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 46737582
IUPAC navn 2-fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
SMIL C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)Cl)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Brydningsindeks 1.4146
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It reacts with water.
Formel vægt 294.55
Procent renhed 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.