Få mere at vide
2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15417845
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15417845
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31585.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017778-58-3
Molekylær formel C10H5F7O
Molekylvægt (g/mol) 274.14
MDL nummer MFCD09258676
InChI nøgle LZFMZERKIQUOIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoro-4',6'-bis trifluoromethyl acetophenone, 1-2-fluoro-4,6-bis trifluoromethyl phenyl ethanone, 2'-fluoro-4',6'-bis trifluoromethyl acetophenone, jrd
PubChem CID 46737588
IUPAC navn 1-[2-fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
SMIL CC(=O)C1=C(C=C(C=C1F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Brydningsindeks 1.405
Mængde 250 mg
Formel vægt 274.13
Procent renhed 97%