Få mere at vide
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11410441
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11410441
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19997.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207981-45-1
Molekylær formel C8H6F4O
Molekylvægt (g/mol) 194.129
MDL nummer MFCD00061166
InChI nøgle KKHMGVIWWRPCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzyl alcohol, 2-fluoro-3-trifluoromethylbenzylalcohol, 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzylalcohol, 2-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl methanol, 2-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol, acmc-1cbf5, ksc207g7n, rarechem al bd 0317, 2-fluoro-3-trifluoromethyl-benzenemethanol
PubChem CID 589361
IUPAC navn [2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)F)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Smeltepunkt 24°C to 26°C
Tæthed 1.397
Kogepunkt 211°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.451
Mængde 1 g
Formel vægt 194.13
Procent renhed 96%