Få mere at vide
2-Fluor-3-(trifluoromethyl)benzoesyre, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Smeltepunkt | 126 °C til 128 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 208.11 |
| Procent renhed | 98% |