Få mere at vide
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11428736
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428736 1 g 1g
11438736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11428736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16906.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123973-25-1
Molekylær formel C7H5F4N
Molekylvægt (g/mol) 179.12
MDL nummer MFCD00061241
InChI nøgle YKPDYPPZLUZONK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-3-trifluoromethyl aniline, 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzenamine, benzenamine, 2-fluoro-3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-m-toluidine, 2-fluoro-3-trifluoromethyl phenylamine, pubchem1539, acmc-1c4t4, ksc494m8t, 2-fluoro-3-aminobenzotrifluoride
PubChem CID 145569
IUPAC navn 2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
SMIL NC1=CC=CC(=C1F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Kogepunkt 189°C
Flammepunkt 82°C (179°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 179.12
Procent renhed 97%