Få mere at vide
2-Fluor-3-nitrobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30180405
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180405 1 g
30179795 5 g
30179917 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF6219231G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 317-46-4
Molekylær formel C7H4NO4F
Molekylvægt (g/mol) 185.11
IUPAC navn 2-fluor-3-nitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)c1cccc(c1F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-3-nitrobenzoic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H4FNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Formel vægt 185.0124