Få mere at vide
2-Fluor-3-nitrobenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 15459828
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15459828 5 g 5g
15449828 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63235.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
CAS: 317-46-4 | C7H4FNO4 | 185,11 g/mol
2-Fluoro-3-nitrobenzoesyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Fluoro-3-nitrobenzoesyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 317-46-4
Molekylær formel C7H4FNO4
Molekylvægt (g/mol) 185.11
MDL nummer MFCD06797825
InChI nøgle WLGUSLGYTNJJFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-3-nitro benzoic acid, 3-carboxy-2-fluoronitrobenzene, pubchem1398, acmc-1ajf3, ksc494k8n, benzoic acid,2-fluoro-3-nitro
PubChem CID 18672992
IUPAC navn 2-fluor-3-nitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=C(F)C(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 185.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof